Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,3 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Bördelverschluss für < 2 ml-Proben, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie SureSTART™ 0,3 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Bördelverschluss, Leistungsstufe 3, um das Injektionsvolumen bei der Analyse von Probengrößen von weniger als 2 ml zu maximieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 6PCV11-03FIVP
77.58 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17373943
  • 82.51 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Klarglas
11 mm
SureSTART Stufe 3
Bördelverschluss
Pack of 100
0,3 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Bördelverschluss und festem Einsatz, Stufe 3
0,25 ml
100/Packung
Innen fester Einsatz - konisch
0,3 ml
32 mm
Zertifizierte Spezifikation
Ja
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,3 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Bördelverschluss für < 2 ml-Proben, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen >