Learn More
Platin-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Pt in 10 % HCl, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 196281000
16.28 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10695832
  • 24.42 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Selenium standard solution
1 mg/ml Se in 10% HCl
Kunststoffflasche
4.81
MFCD00134090 MFCD00011224
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Lösung
Selen
6326970
78.96
995 to 1005 μg/mL of Se in 10% HCl (20°C)
7782-49-2, 7647-01-0, 7732-18-5
100 mL
Se
14, 8431
Löslichkeit in Wasser: löslich.
[Se]
78.97
CHEBI:27568
AAS
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0449906 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/07/2024 Catalog Number196285000,196281000
ChargennummerA0461046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 Catalog Number196285000,196281000
ChargennummerA0460493 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2024 Catalog Number196285000,196281000
ChargennummerA0410402 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number196285000,196281000
ChargennummerA0430032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2022 Catalog Number196285000,196281000
Name des Produkts
Platin-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Pt in 10 % HCl, Thermo Scientific Chemicals > 100 ml-Kunststoffflasche