Learn More
Thermo Scientific™ SuperBlock™ (PBS) Blockierpuffer
Blockieren von Membranen, Platten und Gewebeproben mit diesen optimierten Lösungen, die ein Protein enthalten, das eine schnelle und effektive Blockierung für Western Blot, ELISA und IHC ermöglicht.
Marke: Thermo Scientific™ 37581
41.36 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific SuperBlock (PBS)-Blockierungspuffer ist eine optimierte PBS-Lösung mit einem einzigen gereinigten Glykoprotein, die ELISA-, IHC- und Western Blot-Analysen extrem schnell und effektiv blockiert. Das Blockieren von Mikrotiterplatten, Membranen bzw. Geweben mit SuperBlock Puffer ergibt in den meisten Detektionssystemen ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis.
Merkmale von Superblock Blockierungspuffer, Blotting:• Blockierzeit—Blockieren von Membranen in 5 bis 10 Minuten und ELISA-Platten in 2 Minuten
• Anwendungen—ELISA, Western Blots, IHC; biotinfrei für die Verwendung mit Streptavidin-System
• Stabilität—Puffer bei 4 °C für ein Jahr lagerbar; blockierte Platten bis zu 12 Monate trocken lagerbar
Das Blockieren von Mikrotiterplatten, Membranen oder Geweben mit einem SuperBlock Puffer führt in den meisten Nachweissystemen zu einem hohen Signal-Rausch-Verhältnis. Die Protein-basierte Formulierung enthält keine Immunglobuline, Albumin oder endogenes Biotin und kann demzufolge in vielen Situationen eingesetzt werden, in denen herkömmliche Blocker versagen. Der Puffer ist besonders effektiv beim Blockieren beschichteter Polystyrol-Mikrotiterplatten (96-Well-Platten) und ihrer Stabilisierung zum Trocknen und Lagern für den späteren Gebrauch.
Spezifikation
SuperBlock (TBS) Blockierpuffer; 100 ml | |
100 ml | |
ELISA, Western Blot | |
1X | |
Einfach aufgereinigtes Protein |
Blockierungspuffer | |
Flüssig | |
SuperBlock™ | |
TBS | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |