Learn More
Thermo Scientific™ SuperBlock™ (PBS) Blockierpuffer
Blockieren von Membranen, Platten und Gewebeproben mit diesen optimierten Lösungen, die ein Protein enthalten, das eine schnelle und effektive Blockierung für Western Blot, ELISA und IHC ermöglicht.
60.25 € - 794.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Western Blot |
---|---|
Produktlinie | SuperBlock™ |
Blocking Agent | Einfach aufgereinigtes Protein |
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13434299
|
Thermo Scientific™
37580 |
SuperBlock (PBS) Blockierpuffer; 100 ml |
60.25 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10076713
|
Thermo Scientific™
37515 |
SuperBlock (PBS) Blocking Buffer, 1 L |
319.00 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11884524
|
Thermo Scientific™
37518 |
SuperBlock (PBS) Blockierpuffer; 5 l |
794.00 €
5 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
13444299
|
Thermo Scientific™
37581 |
SuperBlock (TBS) Blockierpuffer; 100 ml |
60.25 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10016723
|
Thermo Scientific™
37535 |
SuperBlock (TBS) Blocking Buffer, 1 L |
311.00 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10426144
|
Thermo Scientific™
37545 |
SuperBlock (TBS) Blockierpuffer, Trockenmischung, 5 Packungen |
306.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10519293
|
Thermo Scientific™
37516 |
SuperBlock T20 (PBS) Blocking Buffer, 1 L |
321.00 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10668654
|
Thermo Scientific™
37536 |
SuperBlock T20 (TBS) Blocking Buffer, 1 L |
321.00 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific SuperBlock (PBS)-Blockierungspuffer ist eine optimierte PBS-Lösung mit einem einzigen gereinigten Glykoprotein, die ELISA-, IHC- und Western Blot-Analysen extrem schnell und effektiv blockiert. Das Blockieren von Mikrotiterplatten, Membranen bzw. Geweben mit SuperBlock Puffer ergibt in den meisten Detektionssystemen ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis.
Das Blockieren von Mikrotiterplatten, Membranen bzw. Geweben mit SuperBlock Puffer ergibt in den meisten Detektionssystemen ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis. Die Protein-basierte Formulierung enthält keine Immunglobuline, Albumin oder endogenes Biotin und kann demzufolge in vielen Situationen eingesetzt werden, in denen herkömmliche Blocker versagen. Der Puffer ist besonders effektiv beim Blockieren beschichteter Polystyrol-Mikrotiterplatten (96 Well-Platten) und ihrer Stabilisierung beim Trocknen und Lagern für den späteren Gebrauch.Besondere Merkmale:
Schnell: Blockiert Membranen in 5 bis 10 Minuten und ELISA-Platten in 2 Minuten
Flexibel: Garantiert Biotin-frei und somit für Streptavidin-Systeme geeignet
Anwenderfreundlich: Erhältlich in mehreren Pufferformaten (in PBS oder TBS mit oder ohne Tween™-20) und Packungsgrößen (1 l, 5 l und Trockenmischbeutel)
Geringes Hintergrundsignal: Die Serum-freie Protein-Lösung ergibt ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis
Stabil: Puffer kann bei 4 °C ein Jahr lang, blockierte Platten, trocken gehalten, bis zu 12 Monate gelagert werden
Spezifikation
ELISA, Western Blot | |
SuperBlock™ | |
Einfach aufgereinigtes Protein | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |