Learn More
Fisherbrand™ 2-in-1-Fläschchen-Kit, 9 mm-Kurzgewinde
Beschreibung
- ND9
- 9 mm
- Glas
- Durchsichtig
- Schraubverschluss
- Mittelloch
- Polypropylen
- Silikon/PTFE
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Schwarz | |
Durchsichtig | |
Glas | |
1.85 ml | |
Polypropylen | |
32 mm | |
Ja |
Silikon/PTFE | |
11.6 mm | |
Ja | |
100 | |
Schraubverschluss | |
9-425 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 2-in-1-Fläschchen-Kit, 9 mm-Kurzgewinde > Gepatcht, geschlitzt, 1.0 mm dick, 55° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur