Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrol-Behälter, 60 bis 250 ml
GREENER_CHOICE
Die Thermo Scientific™ Sterilin™ Behälter aus Polystyrol mit Füllvolumen von 60 bis 250 ml eignen sich zur Aufnahme von Proben. Mit Durchflussdichtungsverschlüssen aus Kunststoff oder Metall.
Marke:  Thermo Scientific™ 185AM
227.07 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24277" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11399123
  • 288.00 € / 200 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
In diesen Thermo Scientific™ Sterilin™ Gläsern aus Polystyrol mit einem Fassungsvermögen von 60 bis 250 ml können Sie Proben aufbewahren. Die Gläser sind mit auslaufdichten Deckeln aus Kunststoff oder Metall lieferbar. Unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
Eigenschaften:
  • Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
  • Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
  • 125AM, 125BM und 125CM-Produkt zertifiziert, 95 kPa-konform, erwiesene Eignung für Probentransport
Hinweis:
Nur zur In-vitro-Verwendung.
Bestellinformationen:
Das Produkt ist nicht erhältlich in Nordamerika.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Behälter
Polystyrol
Nicht steril
Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
49,5 mm
Ohne Beschriftung
Ja
Zylindrisch
100 ml
Metall
77 mm
200/Karton
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM561070 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/03/2025 Catalog Number185AM
ChargennummerM556330 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/03/2025 Catalog Number185AM
ChargennummerM534040 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number185AM
ChargennummerM433720 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number185AM
ChargennummerM381170 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number185AM
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrol-Behälter, 60 bis 250 ml >