Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ sterile Probenlöffel aus Styrol
Hergestellt aus Polystyrol. SP Scienceware™ Sterileware™ Sterile Probenlöffel aus Styrol dienen zur Entnahme geringer Probenmengen.
Marke: Bel-Art™ H36946-0010
Beschreibung
Hergestellt aus Polystyrolkunststoff. SP Scienceware™ Sterileware™ sterile Probenlöffel aus Styrol dienen zur Entnahme geringer Probenmengen.
- Steril: einzeln verpackt, durch Gammabestrahlung sterilisiert, Chargennummer ist für die exakte Rückverfolgbarkeit der Charge aufgedruckt, wird mit einer Sterilisierungsbescheinigung geliefert
- Materialien haben FDA-Gütegrad; sicher für den Kontakt mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
- Der lange Griff reicht leicht in Gläser, Flaschen und andere beengte Bereiche und senkt die Möglichkeit des persönlichen Kontakts mit dem entnommenen Material auf ein Minimum
- Gesamtlänge 17,8 cm (7 in.)
Spezifikation
Löffel | |
Not Autoclavable | |
Lang | |
14,79 mL | |
Steril | |
FDA | |
10/Packung | |
7 in. | |
1,5 in. |
Polystyrol | |
Sterilisationszertifikat | |
3 oz. | |
Ja | |
Weiß | |
Für die Entnahme geringer Probemengen | |
17,8 x 4 cm | |
17,8 cm | |
4 cm |