missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VistaLab™ Technologies Spitzen für MLA™ Pipettierer

In verschiedenen Größen und Verpackungskonfigurationen erhältlich.

Marke:  VistaLab™ Technologies 9026

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16495124

  • 615.00 € / 6000 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Nicht sterile Spitzen, verpackt in VistaRak, VistaStak, Stacked Rack, Großpackung
  • VistaRak: 5 Gestelle, 192 Spitzen/Gestell, VistaStak: 3 oder 5 Lagen mit 192 Spitzen, Stacked Rack: 3 oder 5 Lagen mit 200 Spitzen, Großpackung: 750 bis 1000 Spitzen in einem Kunststoffbeutel oder in Behältern
  • Verwenden Sie die originalen VistaLab Pipettenspitzen, um die außergewöhnliche Leistung und die Vorteile von Ovation Pipetten zu maximieren
  • Alle VistaLab Pipetten sind mit VistaLab Spitzen kalibriert, um perfekte Passform und zuverlässige Leistung zu gewährleisten

Spezifikation

Spezifikation

1250 μl
Unsteril
Blau
3,4 in.
MLA™
Makro, Gerade
200 Spitzen/Schicht
Ja
Nein
Ungefiltert
klar
Nicht autoklavierbar
6 in.
Stack Rack
Stapelgestell: 3 Schichten
Pipette Tips
MLA, Ovation
Polypropylen
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
VistaLab™ Technologies Spitzen für MLA™ Pipettierer > Volumen: 250 μl; Verpackung: VistaBulk: Kunststoffbeutel, 1000 Spitzen

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt