Learn More
Duran™ Kristallisierschale aus Borosilikat mit Ausguss
Inklusive Ausguss. DURAN™ Borosilikat-Kristallisierschalen mit Ausguss haben eine gute thermische Stoßfestigkeit.
Marke: Duran™ 213115904
734.48 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gute Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Hohe Betriebstemperatur (+500 °C)
- Nicht für den Einsatz unter Differenzdruck oder Vakuum ausgelegt
Spezifikation
Flach | |
Borosilikatglas | |
Abdampfschale | |
90 mm |
2000 mL | |
Rund | |
Ausguss | |
190 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Duran™ Kristallisierschale aus Borosilikat mit Ausguss > Kapazität: 2000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur