Learn More
Duran™ Kristallisierschale aus Borosilikat mit Ausguss
Artikelnummer. 11726582 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
40 mL
60 mL
100 mL
150 mL
300 mL
500 mL
900 mL
2000 mL
3500 mL
Durchmesser (metrisch):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
230 mm
Höhe (metrisch):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
100 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11726582
Marke: Duran™ 213115407
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Inklusive Ausguss. DURAN™ Borosilikat-Kristallisierschalen mit Ausguss haben eine gute thermische Stoßfestigkeit.
  • Gute Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Hohe Betriebstemperatur (+500 °C)
  • Nicht für den Einsatz unter Differenzdruck oder Vakuum ausgelegt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 900 mL
Material Borosilikatglas
Form Rund
Typ Abdampfschale
Höhe (metrisch) 75 mm
Durchmesser (metrisch) 140 mm