Learn More
UVP Transilluminator UVP TFML-40 high performance 2UV
Marke: UVP 95-0426-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Transilluminator | |
230 V, 50 Hz | |
Gehäuse TFML-40 | |
50 Hz | |
302/365 nm |
200 x 400 mm | |
200 x 400 mm | |
230 V | |
Einzeln | |
2-UV-Tischgerät |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 10
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP Transilluminator UVP TFML-40 high performance 2UV > Filtrationsbereich:200 x 400mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur