Learn More
Fisherbrand™ STAINLESS STEEL RACK 16 CRYOBOXES CRYOBOXES
GREENER_CHOICE
Bietet Platz für die meisten großen Marken bis zu einer Höhe von 53 cm. Das Fisehrbrand™ Edelstahlgestell für Tiefkühlgeräte bietet eine sichere Lagerung beim Einfrieren von Proben.
Marke:  Fisherbrand™ HS2862H
125.73 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11835390
  • 187.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die robusten Montagehalterungen gewährleisten, dass die Griffe sicher an Ort und Stelle bleiben und somit leicht zu bedienen sind
  • In Gestellen können Boxen bis135 zu einer x 135 mm-Grundfläche gelagert und Boxen bis zu einer Höhe von 53 mm aufgenommen werden
Spezifikation
Spezifikation
Silver
8.9 in.
21.9 in.
5.5 in.
53 mmH Kryoboxen
Je 1
Edelstahl
-20°C
225 mm
556 mm
140 mm
556 x 140 x 225 mm
16 Boxen
4 x 4
Gestell für Kryolagerung
Name des Produkts
Fisherbrand™ STAINLESS STEEL RACK 16 CRYOBOXES CRYOBOXES > Höhe: 50 mm