Learn More
Heathrow Scientific™ True North™ Mini-Kühler
Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Click to view available options
Array:
3 x 4
4 x 8
8 x 12
Farbe:
Blau
Grün
Beschreibung:
Deckel mit Gelfüllung
Durchsichtiger Deckel
Withstand Temperature (Metric):
-20 °C; Temp. Retention: -15 °C für 1 Std.
-20 °C; Temp. Retention: -15 °C für 2 Std.
0 °C; Temp. Retention: 1 °C für 2 Std.
0 °C; Temp. Retention: 1 °C für 3 Std.
0 °C; Temp. Retention: 1 °C für 5 Std.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Polycarbonat
- Der Kühler hat rutschfeste Gummifüße
- Deckel mit Gitter und fester Position für eine einfache Probenidentifizierung
- Erhältlich mit Deckel, der mit isolierendem Gel gefüllt ist
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Höhe (metrisch) | 10 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,9 in. |
| Länge (metrisch) | 14,5 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,7 in. |
| Breite (metrisch) | 10,5 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 4,1 in. |
| Beschreibung | Durchsichtiger Deckel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Röhrchen |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen |
| Mehr anzeigen |