Learn More
Hamilton™ DEEPWELL PLATE 1.2ML MAT:PS (box of 32)
Marke: Hamilton™ 6472-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Polystyrol | |
Steril | |
41 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ DEEPWELL PLATE 1.2ML MAT:PS (box of 32) > 1,2 ml Tiefe; Breite:127,5 mm; Tiefe:85,5 mm; Höhe:41,0mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur