Learn More
Corning™ CoolRack™ M Module für Mikrozentrifugenröhrchen
Die wärmeleitenden Mikrozentrifugenröhrchenmodule kompensieren die von Röhrchen ausgehenden Schwankungen, wenn diese direkt in Eis, Trockeneis, Alkoholbädern, Wasserbädern und anderen Temperaturquellen platziert werden.
Marke: Corning™ 432038
169.89 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Descrizione
Platzieren Sie das CoolRack-Modul direkt auf einer Temperaturquelle zwischen -196 und >100°C und es passt sich schnell an diese Temperatur an.
- Gewährleistet bei Kühlung, Schockgefriervorgängen, Erhitzen oder Auftauen eine gleichbleibende Temperatur von ±0.1°C in allen Röhrchen
- Alle CoolRack-Module können autoklaviert, hochhitzesterilisiert oder mit Bleichmittel, Alkohol oder anderen Desinfektions- oder Laborreinigungsmitteln dekontaminiert werden.
- Zu den empfohlenen Anwendungen gehören Kühlreagenzien wie Restriktionsenzyme, dNTPs und Antikörper, alkoholfreies Trockeneis-Schockgefrieren von Gewebe-, Viren- und Bakterienproben sowie die Kryoröhrchensortierung in flüssigem Stickstoff.
Specifica
Grün | |
Mikrozentrifugenröhrchen | |
3 x 5 | |
Module für Mikrozentrifugenröhrchen |
Kühlung von Reagenzien wie Restriktionsenzymen, dNTPs und Antikörpern, alkoholfreie Schnellgefrierung von Gewebe-, Viren- und Bakterienproben mittels Trockeneis und Sortierung von Kryoröhrchen in flüssigem Stickstoff auf dem Tisch | |
15 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen | |
Gehäuse M15 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.