Learn More
Ansell Edmont™ Chlorierter Überschuh aus Polyethylen
Für kostengünstigen Schutz bei Anwendungen mit geringer Beanspruchung. Ansell Edmont™ Polyethylen-Schuhüberzieher sind eine gute Wahl für einmalige Anwendungen.
Marke: Ansell Edmont™ SC41BCPE
47.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kühl, leicht und bequem zu tragen
- Hergestellt aus blauem chloriertem Polyethylen
- Mit elastischer Öffnung
Spezifikation
Polyethylen | |
100/Packung | |
Schuhüberzieher |
Blau | |
15 x 41 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Edmont™ Chlorierter Überschuh aus Polyethylen > Größe (L x B): 15 x 41 cm; Menge: 100/Pckg.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur