Learn More
Thermo Scientific™ CryoBox™ Tiefkühlgestelle
Praktische Aufbewahrung von Standardkryoboxen mit diesen Tiefkühlgestellen aus beständigem Edelstahl oder Aluminium, die in die meisten gängigen Tiefkühlschränke und -truhen passen.
Marke: Thermo Scientific™ 5038-4422
481.91 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Stapeln und organisieren Sie Standard-Aufbewahrungsboxen für Kryofläschchen mit diesen Gestellen für Tiefkühlgeräte. Thermo Scientific™ CryoBox™ Tiefkühlgestelle sind als beständige Thermo Scientific Nalgene™ Edelstahl- und als Thermo Scientific Nunc™ Aluminiumgestelle erhältlich und passen in die meisten gängigen Tiefkühlschränke und -truhen.
- Bequeme Lagerung von standardmäßigen 5-1/4 x 5-1/4 Kryofläschchenbehältern mit diesen Tiefkühlgestellen
- Passend für Thermo Scientific Nalgene™ und Nunc™ CryoBoxes™
- Langlebige Edelstahl- und Aluminiumgestelle passend für die meisten Gefrierschränke und Gefriertruhen optional erhältlich
Spezifikation
Silber | |
16 CryoBoxes/Gestell | |
Horizontal | |
Kryobox-Aufbewahrungsgestell, horizontal |
22,5 x 59,0 x 14,3 cm (5,625 x 8,875 x 23,25 in.) | |
Jeweils | |
Edelstahl |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.