Learn More
Buerkle™ Labor-Auffangwannen
Geeignet für umweltgefährdende aggressive Substanzen, für den Einsatz im Labor, als Ätzschale, Ablageschale für Instrumente, Medizintablett, Fotoentwicklerschale, Präsentationstablett für Proben oder als Auslegeschale für Lebensmittel. Die praktischen Buerkle™ Auffangtabletts für den Laborbedarf sind im leeren Zustand ineinander stapelbar und außerdem beständig, schlagfest und biegefest.
Marke: Buerkle™ 4201-3040
30.71 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Labortabletts sind praktische Allzwecktabletts, die leer ineinander gestapelt werden können und langlebig, bruchsicher und biegsam sind. Auch geeignet als Tropfwanne für umweltgefährdende aggressive Substanzen, für Laborarbeiten, als Ätztablett, als Instrumentenhalter, als Medikamentenschale, für die fotografische Entwicklung, als Probenauslagenteller oder als Auslage für Lebensmittel.
- Polypropylen, weiß
- Hergestellt durch Spritzgießen, nicht durch Tiefziehen
- Tabletts können ineinander gestapelt werden
- Tablett nicht geeignet für temperaturgeregelte Schränke oder Geschirrspüler
- Temperaturbeständig bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C)
Spezifikation
10 L | |
420 x 520 x 120 mm | |
120 mm (Außenrand) | |
Polypropylen | |
400 mm (Innensockel), 410 mm (Außensockel), 520 mm (Außenrand) | |
Not Autoclavable |
310 x 410 mm (Sockel) | |
Weiß | |
300 mm (Innensockel), 310 mm (Außensockel), 420 mm (Außenrand) | |
Labortablett | |
Rechteckig | |
Non-sterile |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Buerkle Polypropylene Nesting Tray Set