Learn More
Buerkle™ Gerätetablett
Buerkle™ — Buerkle™ Instrumententabletts: optimal für die verschiedensten Anwendungsbereiche in Labors, Krankenhäusern, Apotheken sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Marke: Buerkle™ 4230-2230
33.48 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Melamin
- Weißes Tablett ohne Deckel
- Autoklavierbar
- Deckel als Zubehör erhältlich
Spezifikation
2300 mL | |
Weiß | |
350 mm | |
Gerätetablett | |
Zur Verwendung in Laboren, Krankenhäusern, der Lebensmittelindustrie und in Bereichen, in denen eine saubere Aufbewahrung von Artikeln erforderlich ist | |
1,57 in. | |
9.84 in. |
350 x 250 x 40 mm | |
40 mm | |
Melamin | |
250 mm | |
13.77 in. | |
Rechteckig | |
Autoklavierbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Gerätetablett > Volumen:Gehäuse 2300mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur