Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für digitale Mini-Rotatoren
Verschiedene Zubehörteile für die Verwendung mit digitalen Mini-Rotatoren
Marke: Thermo Scientific™ 88882110
21.14 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verschiedene Zubehörteile für die Verwendung mit digitalen Mini-Rotatoren
Serviceplan
Standardgarantie von Thermo, Reparaturservice und kostenlose Ersatzteile innerhalb der Garantie
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Klammern für 1 l-Kolben | |
130 x 77 mm | |
Digitale Mini-Rotatoren, Schüttler, Rotator, Mischer |
Edelstahl, Gummi | |
Klammer für 1 l-Kolben |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31