Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für digitale Mini-Rotatoren
Verschiedene Zubehörteile für die Verwendung mit digitalen Mini-Rotatoren
Marke:  Thermo Scientific™ 88882105
102.75 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16504792
  • 118.59 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verschiedene Zubehörteile für die Verwendung mit digitalen Mini-Rotatoren
Serviceplan
Standardgarantie von Thermo, Reparaturservice und kostenlose Ersatzteile innerhalb der Garantie
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Universal-Plattform
Aluminium
12.21 in.
11,18 in.
Universalplattform (aus Aluminium)
2 Jahre
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
310 x 284 mm
310 mm
284 mm
Digitale Mini-Rotatoren, Schüttler, Rotator, Mischer
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehör für digitale Mini-Rotatoren >