Learn More
Buerkle™ Stapelbarer Tablettsatz aus Polypropylen
Das Buerkle™ Ineinanderstapelbare Tablettset aus Polypropylen eignet sich für den Einsatz im Labor. Dieses Tablettset eignet sich nicht für temperaturgeregelte Schränke oder Geschirrspüler und ist temperaturbeständig bis +60 °C (kurzfristig bis +80 °C.)
Marke: Buerkle™ 4201-0095
53.53 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Lieferbar in Sets mit 4 oder 6 Tabletts,
- Polypropylen, weiß
- Hergestellt durch Spritzgussverfahren
- Tabletts können ineinander gestapelt werden
Spezifikation
0.5 L, 1.5 L, 3 L, 10 L | |
Weiß | |
180 mm, 250 mm, 310 mm, 420 mm | |
Labortablettsatz | |
Set of 4 Nested Trays | |
1.65 in., 2.55 in., 2.95 in., 4.72 in. | |
9.05 in., 12.2 in., 14.56 in., 20.47 in. | |
Non-sterile |
180 x 230 x 42 mm, 250 x 310 x 65 mm, 310 x 370 x 75 mm, 420 x 520 x 120 mm | |
42 mm, 65 mm, 75 mm, 120 mm | |
Polypropylen | |
230 mm, 310 mm, 370 mm, 520 mm | |
7.08 in., 9.84 in., 12.2 in., 16.53 in. | |
Rechteckig | |
Not Autoclavable |
Videos
-
Buerkle Polypropylene Nesting Tray Set