Learn More
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts™ MBP™ und Pure™ Pipettenspitzen im SoftFit™ L-Design
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
56.56 € - 118.00 €
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin |
Format | Aufklappbares Gestell |
Spitzenform | Universal |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11393393
![]() |
Thermo Scientific™
3721-HR |
20 μl | Steril |
82.95 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11535494
![]() |
Thermo Scientific™
3751-HR |
200 μl | Steril |
78.50 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11525494
![]() |
Thermo Scientific™
3781-HR |
1000 μl | Steril |
75.25 €
768 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12328532
![]() |
Thermo Scientific™
3782-HR |
1000 μl | Unsteril |
58.66 €
768 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11585464
![]() |
Thermo Scientific™
3752-HR |
200 μl | Unsteril |
60.80 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11545474
![]() |
Thermo Scientific™
3732-HR |
300 μl | Unsteril |
61.05 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11333403
![]() |
Thermo Scientific™
3731-HR |
300 μl | Steril |
81.25 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12318502
![]() |
Thermo Scientific™
3722-HR |
20 μl | Unsteril |
118.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12378512
![]() |
Thermo Scientific™
3742-HR |
1200 μl | Unsteril |
56.56 €
768 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11565494
![]() |
Thermo Scientific™
3741-HR |
1200 μl | Steril |
76.05 €
768 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Pipettieren mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie jedes Mal von Ihrer Pipette erwarten - mit den Thermo Scientific™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
- Das aufklappbare Rack bietet einfachen Zugang mit einer Hand zu den Spitzen
- Farbcodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
Spezifikation
Ungefiltert | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Universal | |
SoftFit L |
Naturfarben | |
Aufklappbares Gestell | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ |