Learn More
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts™ MBP™ und Pure™ Pipettenspitzen im SoftFit™ L-Design
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12378512
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
768 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 12378512
Marke: Thermo Scientific™ 3742HR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Pipettieren mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie jedes Mal von Ihrer Pipette erwarten - mit den Thermo Scientific™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
  • Das aufklappbare Rack bietet einfachen Zugang mit einer Hand zu den Spitzen
  • Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 1200 l, ohne Filter, nicht steril, Scharniergestell
Volumen (metrisch) 1200 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Naturfarben
Modell 1200 l
Länge (angloamerikanisch) 3,42 in.
Länge (metrisch) 8,67 cm
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin
Format Aufklappbares Gestell
Spitzenform Universal
Farbcode Gelb
Zur Verwendung mit (Geräte) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinie SoftFit L