Learn More
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts™ MBP™ und Pure™ Pipettenspitzen im SoftFit™ L-Design
GREENER_CHOICE
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Marke:  Thermo Scientific™ 3782-HR
44.60 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12328532
  • 58.66 € / 768 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Pipettieren mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie jedes Mal von Ihrer Pipette erwarten - mit den Thermo Scientific™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
  • Das aufklappbare Rack bietet einfachen Zugang mit einer Hand zu den Spitzen
  • Farbcodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 l, ohne Filter, nicht steril, mit Scharniergestell
Ungefiltert
Naturfarben
3,39 in.
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin
Universal
Rainin™ LTS™ LiteTouch™
1000 μl
Unsteril
1000 l
8,61 cm
Aufklappbares Gestell
Blau
SoftFit L
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts™ MBP™ und Pure™ Pipettenspitzen im SoftFit™ L-Design > 1000 μl; Klappgestelle, 8x96