Learn More
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts™ MBP™ und Pure™ Pipettenspitzen im SoftFit™ L-Design
GREENER_CHOICE
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Marke:  Thermo Scientific™ 3721-HR
63.68 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11393393
  • 82.95 € / 960 Stück
Exklusive Promotion für Liquid Handling
Aktionscode 25076 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Pipettieren mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie jedes Mal von Ihrer Pipette erwarten - mit den Thermo Scientific™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
  • Das aufklappbare Rack bietet einfachen Zugang mit einer Hand zu den Spitzen
  • Farbcodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 l, ohne Filter, steril, Scharniergestell
Ungefiltert
Naturfarben
1,95 in.
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin
Universal
Rainin™ LTS™ LiteTouch™
20 μl
Steril
20 l
4,86 cm
Aufklappbares Gestell
Rot
SoftFit L
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1382260 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/03/2023 Catalog Number3721-HR
Chargennummer1377865 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/02/2023 Catalog Number3721-HR
Chargennummer1375253 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/11/2022 Catalog Number3721-HR
Chargennummer1359315 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/05/2022 Catalog Number3721-HR
Chargennummer1358648 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/05/2022 Catalog Number3721-HR
Aktionen
Aktionen
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!
    Aktionscode: 25076
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    26
    Stunden
    16
    Minuten
    3
    Sekunden
    34
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts™ MBP™ und Pure™ Pipettenspitzen im SoftFit™ L-Design > Reine Spitzen; 20 μlL; 960/Packung.