Learn More
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts™ MBP™ und Pure™ Pipettenspitzen im SoftFit™ L-Design
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
768 Stück
960 Stück
Description
Pipettieren mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie jedes Mal von Ihrer Pipette erwarten - mit den Thermo Scientific™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
- Das aufklappbare Rack bietet einfachen Zugang mit einer Hand zu den Spitzen
- Farbcodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
Specifications
Specifications
| Beschreibung | 1000 l, ohne Filter, steril, Scharniergestell |
| Volumen (metrisch) | 1000 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Naturfarben |
| Modell | 1000 l |
| Länge (angloamerikanisch) | 3,39 in. |
| Länge (metrisch) | 8,61 cm |
| Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin |
| Format | Aufklappbares Gestell |
| Show More |