Learn More
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts™ MBP™ und Pure™ Pipettenspitzen im SoftFit™ L-Design
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Marke: Thermo Scientific™ 3752-HR
48.16 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Pipettieren mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie jedes Mal von Ihrer Pipette erwarten - mit den Thermo Scientific™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
- Das aufklappbare Rack bietet einfachen Zugang mit einer Hand zu den Spitzen
- Farbcodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
Spezifikation
200 l, ohne Filter, nicht steril, Scharniergestell | |
Ungefiltert | |
Naturfarben | |
1,97 in. | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Universal | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ |
200 μl | |
Unsteril | |
200 l | |
5,00 cm | |
Aufklappbares Gestell | |
Grün | |
SoftFit L |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1365051 | Konformitätsbescheinigung | 27/07/2022 | 3752-HR |
1365854 | Konformitätsbescheinigung | 22/07/2022 | 3752-HR |
1361877 | Konformitätsbescheinigung | 20/06/2022 | 3752-HR |
1361796 | Konformitätsbescheinigung | 14/06/2022 | 3752-HR |
1360822 | Konformitätsbescheinigung | 08/06/2022 | 3752-HR |