Learn More
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts™ MBP™ und Pure™ Pipettenspitzen im SoftFit™ L-Design
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Marke: Thermo Scientific™ 3751-HR
61.76 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Pipettieren mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie jedes Mal von Ihrer Pipette erwarten - mit den Thermo Scientific™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
- Das aufklappbare Rack bietet einfachen Zugang mit einer Hand zu den Spitzen
- Farbcodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
Spezifikation
200 l, ohne Filter, steril, Scharniergestell | |
Ungefiltert | |
Naturfarben | |
1,97 in. | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Universal | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ |
200 μl | |
Steril | |
200 l | |
5,00 cm | |
Aufklappbares Gestell | |
Grün | |
SoftFit L |