Learn More
Fisherbrand™ Silikon-Pumpenschläuche
Für den Einsatz im medizinischen Bereich.
60.00 € - 265.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Klasse┬á6 |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Silikon |
Gesamtlänge (metrisch) | 15┬ám |
Zur Verwendung mit | Peristaltikpumpe |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10141841
|
Fisherbrand™
FB56463 |
0,5 mm | 1.6 mm |
60.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10213321
|
Fisherbrand™
FB56465 |
0,8 mm | 1.6 mm |
61.00 €
15 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10631692
|
Fisherbrand™
FB56467 |
1.6 mm | 1.6 mm |
107.12 €
15 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10162031
|
Fisherbrand™
FB56487 |
1.6 mm | 2,4 mm |
106.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10283361
|
Fisherbrand™
FB56469 |
3.2 mm | 1.6 mm |
77.00 €
15 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10273411
|
Fisherbrand™
FB56489 |
3.2 mm | 2,4 mm |
141.00 €
15 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10172031
|
Fisherbrand™
FB56491 |
4.8 mm | 2,4 mm |
154.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10335111
|
Fisherbrand™
FB56471 |
4.8 mm | 1.6 mm |
98.00 €
15 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10010061
|
Fisherbrand™
FB56493 |
6.4 mm | 2.4 mm |
186.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10707501
|
Fisherbrand™
FB56473 |
6.4 mm | 1.6 mm |
96.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10599201
|
Fisherbrand™
FB56475 |
8 mm | 1.6 mm |
110.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10468582
|
Fisherbrand™
FB56495 |
8 mm | 2,4 mm |
240.24 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10788061
|
Fisherbrand™
FB56497 |
9,6 mm | 2,4 mm |
265.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- FDA-, NWC- und BGA-zugelassen
- Zertifiziert für USP XXII Klasse 6
- Autoklavierbar in Dampf bei 130 °C
- Durch Gammastrahlung sterilisierbar ohne Beeinträchtigung der Qualität
- Äußeres kann undurchsichtig oder lichtdurchlässig sein
Spezifikation
Klasse 6 | |
Silikon | |
Peristaltikpumpe | |
Durchscheinend |
Autoklavierbar | |
15 m | |
Je 1 x | |
Pumpenschlauch |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Silikon-Pumpenschläuche