Learn More
Fisherbrand™ Silikon-Pumpenschläuche
Für den Einsatz im medizinischen Bereich.
Marke:  Fisherbrand™ FB56475
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10599201
  • 110.00 € / 15 Meter
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • FDA-, NWC- und BGA-zugelassen
  • Zertifiziert für USP XXII Klasse 6
  • Autoklavierbar in Dampf bei 130 °C
  • Durch Gammastrahlung sterilisierbar ohne Beeinträchtigung der Qualität
  • Äußeres kann undurchsichtig oder lichtdurchlässig sein
Spezifikation
Spezifikation
Klasse 6
8 mm
15 m
Peristaltikpumpe
Durchscheinend
Autoklavierbar
Silikon
1.6 mm
Je 1 x
Pumpenschlauch
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Silikon-Pumpenschläuche > Bohrungsgröße/Dicke:8mm/1,6 mm