Learn More
Fisherbrand™ Silikon-Pumpenschläuche
Für den Einsatz im medizinischen Bereich.
Marke:  Fisherbrand™ FB56497
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10788061
  • 265.00 € / 15 Meter
Verfügbar ab: 28-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • FDA-, NWC- und BGA-zugelassen
  • Zertifiziert für USP XXII Klasse 6
  • Autoklavierbar in Dampf bei 130 °C
  • Durch Gammastrahlung sterilisierbar ohne Beeinträchtigung der Qualität
  • Äußeres kann undurchsichtig oder lichtdurchlässig sein
Spezifikation
Spezifikation
Klasse 6
Autoklavierbar
Silikon
2,4 mm
Je 1 x
Pumpenschlauch
9,6 mm
15 m
Peristaltikpumpe
Durchscheinend