Learn More
Fisherbrand™ Silikon-Pumpenschläuche
Artikelnummer. 10273411 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,5 mm
0,8 mm
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9,6 mm
Dicke (metrisch):
1.6 mm
2,4 mm
2.4 mm
Packungsgröße:
15 Meter
Artikelnummer. 10273411
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz im medizinischen Bereich.
  • FDA-, NWC- und BGA-zugelassen
  • Zertifiziert für USP XXII Klasse 6
  • Autoklavierbar in Dampf bei 130 °C
  • Durch Gammastrahlung sterilisierbar ohne Beeinträchtigung der Qualität
  • Äußeres kann undurchsichtig oder lichtdurchlässig sein
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Klasse┬á6
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 3.2 mm
Material Silikon
Gesamtlänge (metrisch) 15┬ám
Dicke (metrisch) 2,4 mm
Zur Verwendung mit Peristaltikpumpe
Verpackungsmenge Je 1 x
Farbe Durchscheinend
Produkttyp Pumpenschlauch