Learn More
Fisherbrand™ Silikon-Pumpenschläuche
Beschreibung
- FDA-, NWC- und BGA-zugelassen
- Zertifiziert für USP XXII Klasse 6
- Autoklavierbar in Dampf bei 130 °C
- Durch Gammastrahlung sterilisierbar ohne Beeinträchtigung der Qualität
- Äußeres kann undurchsichtig oder lichtdurchlässig sein
Spezifikation
Klasse 6 | |
0,8 mm | |
15 m | |
Peristaltikpumpe | |
Durchscheinend |
Autoklavierbar | |
Silikon | |
1.6 mm | |
Je 1 x | |
Pumpenschlauch |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Silikon-Pumpenschläuche > Bohrungsgröße/Dicke:0,8mm/1,6 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur