Learn More
Fisherbrand™ Silikon-Pumpenschläuche
Für den Einsatz im medizinischen Bereich.
Marke:  Fisherbrand™ FB56471
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10335111
  • 98.00 € / 15 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • FDA-, NWC- und BGA-zugelassen
  • Zertifiziert für USP XXII Klasse 6
  • Autoklavierbar in Dampf bei 130 °C
  • Durch Gammastrahlung sterilisierbar ohne Beeinträchtigung der Qualität
  • Äußeres kann undurchsichtig oder lichtdurchlässig sein
Spezifikation
Spezifikation
Klasse 6
4.8 mm
8 mm
1.6 mm
Je 1 x
Pumpenschlauch
Autoklavierbar
Silikon
15 m
Peristaltikpumpe
Durchscheinend
Name des Produkts
Fisherbrand™ Silikon-Pumpenschläuche > Bohrungsgröße/Dicke:4,8 mm/1,6 mm