Learn More
Julabo™ Kälteumwälzthermostate der FC-Serie mit Luftkühlung
Click to view available options
Flussrate:
20 l/min
22 l/min
28 l/min
Kapazität (metrisch):
11 L
8 bis 11 l
8 L
Elektrische Anforderungen:
230 V 60 Hz 14 A
230 V 60 Hz 10 A
230 V 60 Hz 15 A
230 V 60 Hz 7 A
230 V, 50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Vor- und Rücklauftemperatur im Verhältnis einstellbar
- Einfache Befüllung durch vorn angebrachtes Befüllsystem
- Aktivierung der Pumpe für die Befüllung
- Leuchtstarkes MULTI-DISPLAY (LED)
- Über/Untertemperatur-Warnfunktionen mit Intervall-Signalton
- Integrierter Einfrier- und Trockenlaufschutz
- Schnelle und einfache Bedienung über eine nahtlose, spritzwassergeschützte Tastatur
- Füllstandsanzeige an der Vorderseite
- Selbsttest, Sensoren-Betriebsüberwachung, Pumpenmotor- und Kompressorschutz
- Vollständige Systemabschaltung mit akustischem Signal im Alarmfall
- Abnehmbares Lüftungsgitter für die einfache Staubentfernung
- ATC-Funktion für die einfache Korrektur von Temperaturschwankungen
- RS232-Schnittstelle für Online-Kommunikation (LIMS-Funktion)
- Hohe Temperaturstabilität
- Integriertes Heizelement mit 1.2 kW Leistung
- Druckanzeige 0...1.6 bar
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 8 bis 11 l |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Kühlleistung | 0,15kW bei –10 °C, 0,55kW bei 5 °C, 0,75kW bei 10 °C, 1,1kW bei 20 °C (Medium Ethanol) |
| Flussrate | 28 l/min |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +80 °C |
| Heizleistung | 1,2 kW |
| Max. Druck | 50.8 psi |
| Modell | FC1200T |
| Kältemittel | R134A. |
| Temperaturgenauigkeit | ±0.2 °C |
| Mehr anzeigen |