Learn More
3M™ Monitore für organische Dämpfe
Leichte, unabhängige Monitore zeichnen zeitgewichtete durchschnittliche Dampfkonzentrationen (TWA) in Fabriken und industriellen, histologischen, zytologischen und klinischen Laboren auf
Marke: 3M™ 7000001878
Beschreibung
- Zur Verwendung nehmen Sie einfach einen Monitor aus der Verpackung und befestigen ihn an der Kleidung in der Nähe der Atemzone
- Um einen bestimmten Arbeitsbereich zu überwachen, stellen Sie den Monitor an einem Ort auf, an dem der Luftstrom nicht behindert wird.
- Verschließen Sie den Badge nach der Überwachung mit der mitgelieferten Kappe, ersetzen Sie es in der Verpackung, notieren Sie Zeit, Datum und Dämpfe, die analysiert werden sollen, und senden Sie es zur Analyse an das Labor†
- Anwendungen
- Regelmäßige Probenahme und Screening von Gefahrenbereichen und Arbeitsplätzen; Anzeige von Problemstellen; Überprüfung der Belüftung und Aufbewahrung genauer Aufzeichnungen über den Gesundheitszustand der Mitarbeiter.
- Monitor-Typen
- Die Monitore 3500 und 3510 sind für präzise TWA-Konzentrationsmessungen über einen Zeitraum von acht Stunden ausgelegt. Die Monitore 3500 und 3520 ermöglichen Ihnen die Erfassung von Daten für die Analyse durch ein unabhängiges Labor. Die Monitore 3510 und 3530 umfassen Prepaid-Analysen für bis zu drei Verbindungen pro Kontrolleinheit
- Die Monitore 3520 und 3530 sind mit einem speziellen Backup-Bereich für Probenahmeumgebungen ausgestattet, zu dem Verbindungen wie Aceton, Methylenchlorid und Isopropylalkohol gehören
- Aceton, Methylethylketon und Vinylacetat können bei hoher relativer Luftfeuchtigkeit eine verminderte Rückgewinnung zeigen. Diese Sicherheitsprodukte müssen in Übereinstimmung mit den OSHA-Vorschriften und den Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen verwendet werden, die jedem Produkt beiliegen.
- 3M Katalog Nr. 3500, 3510, 3520, 3530
† Der Analysedienst analysiert nur die Verbindungen, die in der 3M Kompositanalysetabelle angezeigt werden. Bis zu drei der aufgeführten Verbindungen können pro Badge mit Prepaid-Analyse analysiert werden. Wenden Sie sich für die Analyse von nicht aufgeführten Verbindungen an Ihren Fisher Kundendienstmitarbeiter unter 1 800 772 6733.
Bestellinformation
Von 3M sind Daten über die Abtastrate und den Messbereich für mehr als 135 Dämpfe verfügbar, die von den Kontrolleinheiten erfasst werden können. Kontaktieren Sie Ihren Fisher Scientific Kundendienstvertreter unter 1-800-772-6733 für eine vollständige Liste der organischen Verbindungen die untersucht werden können.
Compliance
Die Monitore erfüllen oder übertreffen die OSHA-Genauigkeitsanforderungen von±25 % für viele Verunreinigungen am Arbeitsplatz.
Spezifikation
Orange | |
OSHA | |
Monitor nur für organische Dämpfe |
Regelmäßige Probenahme und Screening von Gefahrenbereichen und Arbeitsplätzen; Anzeige von Problemstellen; Überprüfung der Belüftung und Aufbewahrung genauer Aufzeichnungen über den Gesundheitszustand der Mitarbeiter. | |
Organischer Dampf | |
3500 |