Learn More
Gibco™ Bacto™ Casaminosäuren
Eine säurehaltige Hydrolyse tierischen Ursprungs (AO) von Casein.
Marke:  Gibco™ 223050
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16269851
  • 504.00 € / 500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Eine säurehaltige Hydrolyse tierischen Ursprungs (AO) von Casein.
  • Dehydriertes Format
  • Peptone/Hydrolysate
  • DNR (Latex)-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Casamino Acids
500 g
Pulver
Bacto™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4191139 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/09/2024 Catalog Number223050
Chargennummer4072550 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Catalog Number223050
Chargennummer3248060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number223050
Chargennummer3039839 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/03/2023 Catalog Number223050
Chargennummer2208138 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2023 Catalog Number223050
Name des Produkts
Gibco™ Bacto™ Casaminosäuren > Menge: 500 g