Learn More
Thermo Scientific Chemicals TBE-Laufpuffer (10X)
Wird häufig in der Nukleinsäure-Elektrophorese verwendet. TBE-Puffer wird für Polyacrylamid und Agarose-Gelelektrophorese verwendet. Es eignet sich ideal für die DNA- und RNA-Trennung bei Gelen mit längerer Laufzeit, höherer Spannung oder Stromstärke. TBE wird mit nicht denaturierenden oder denaturierenden Gelen (7M-Harnstoff) verwendet.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J62788.K2
61.20 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15455089
  • 61.51 € / 1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
TBE (Tris/Borate/EDTA) Buffer is commonly used in nucleic acid electrophoresis. TBE Buffer is used for polyacrylamide and agarose gel electrophoresis. It is ideally suited for DNA and RNA separation on longer run, higher voltage or amperage gels. TBE is used with non-denaturing or denaturing (7 M urea) gels. It is also routinely used for DNA automated sequencing gel.5 TBE can also be used for agarose gels but is not recommended for preparative gels for recovery of nucleic acids. Tris-Borate-EDTA buffer has been used for pulsed-field gel electrophoresis (PFGE).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TBE running buffer (10X)
1 L
It is soluble in water.
Flüssigkeit
Kunststoffflasche
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN25L510 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2025 Catalog NumberJ62788.K7,J62788.K2,J62788.K3
ChargennummerY18K536 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2024 Catalog NumberJ62788.K7,J62788.K2,J62788.K3
ChargennummerX01K540 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2024 Catalog NumberJ62788.K7,J62788.K2,J62788.K3
ChargennummerX20K555 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2024 Catalog NumberJ62788.K7,J62788.K2,J62788.K3
ChargennummerU01K548 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 Catalog NumberJ62788.K7,J62788.K2,J62788.K3
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals TBE-Laufpuffer (10X) > 1 l