missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTW™ Standard pH-Einstabmeßkette mit integriertem Temperaturfühler SenTix 82

PH-Elektroden mit Gelelektrolyt eignen sich ideal für tragbare Messungen, aber auch für Routinemessungen im Labor

Marke:  WTW™ 103643

296.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 10069750

  • 357.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

pH-Elektroden mit Gelelektrolyt eignen sich ideal für tragbare Messgeräte, aber auch für Routinemessungen im Labor Die Elektroden erfordern außer gelegentlicher Reinigung keine Wartung und sind daher besonders wirtschaftlich. Für anspruchsvolle Messungen im Labor gibt es SenTix™ Elektroden mit 3 mol/l KCl flüssigem Elektrolyt, einfach zu reinigender Glaswelle und Platinmembran. Diese Elektroden können auch bei schwierigen Proben verwendet werden. Und wenn Sie eine Elektrode mit flüssigem Elektrolyt für tragbare Messungen benötigen: Der SenTix™ 51/52 mit Kunststoffschaft, integriertem Temperatursensor und Keramikmembran meistert nahezu jede Messaufgabe, auch im Feld.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Festes Kabel
Glasschaft, Platinmembran
0 °C bis 100 °C
Vario pH-Messgerät
SenTix™ 82
Tauchen Sie die Kombinationselektrode in Referenzelektrolyten (KCl 3 mol/l, Ag+-frei), pH-Kombinationsmethoden dürfen nicht trocken oder in deionisiertem Wasser gelagert werden
1 m
Platin
0 bis 14
SenTix™ pH-Elektrode
BNC, Bananen-Elektrodenstecker, 1 m-Kabel
Eingebauter NTC-Widerstand mit 30 Kiloohm
0 °C bis 100 °C
120 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
WTW™ Standard pH-Einstabmeßkette mit integriertem Temperaturfühler SenTix 82 > Material:Glasschaft, Platinmembran; Elektrodensteckertyp:BNC, Banane; Temperaturbereich:0 bis 100 C; pH-Wertebereich:0-14

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.