Learn More
Thermo Scientific™ Serologische Pipetten
Wählen Sie aus einer breiten Auswahl an Thermo Scientific™ Serologischen Pipetten für die tägliche Laborarbeit.Diese einzeln verpackten, sterilen serologischen Pipetten sind ideal für aseptische Flüssigkeitstransfers.
Marke: Thermo Scientific™ 170353T
Beschreibung
Wählen Sie aus einer breiten Auswahl an Thermo Scientific™ Serologischen Pipetten für die tägliche Laborarbeit.Diese einzeln verpackten, sterilen serologischen Pipetten sind ideal für aseptische Flüssigkeitstransfers.
- _X000D_
- Farbcodierte Pipetten und Verpackungen für eine bequeme Volumenauswahl _X000D_
- Gewährleistet eine Dosiergenauigkeit von +/-2 % _X000D_
- Papier-/Kunststoffverpackung für einfaches Öffnen _X000D_
- Hergestellt mit hochwertigen, reinen Harzen _X000D_
- Gammasterilisiert gemäß ISO 11137-2 _X000D_
- Pyrogenfrei _X000D_
- Nicht zytotoxisch _X000D_
- DNAse-/RNAse-frei _X000D_
- Frei von menschlicher DNA _X000D_
- BSE/TSE-frei _X000D_
Spezifikation
Polystyrol | |
Ja | |
1 ml | |
Serologische Pipette | |
Pipetten-Controller |
Steril | |
Durchsichtig | |
268 mm | |
Ja |