Learn More
Thermo Scientific™ Serologische Pipetten
Artikelnummer. p-9597005
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Länge (metrisch):
268 mm
272 mm
308 mm
341 mm
346 mm
Packungsgröße:
100 Stück
150 Stück
200 Stück
5 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17594715
Marke: Thermo Scientific™ 170353T
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wählen Sie aus einer breiten Auswahl an Thermo Scientific™ Serologischen Pipetten für die tägliche Laborarbeit.Diese einzeln verpackten, sterilen serologischen Pipetten sind ideal für aseptische Flüssigkeitstransfers.
    _X000D_
  • Farbcodierte Pipetten und Verpackungen für eine bequeme Volumenauswahl
  • _X000D_
  • Gewährleistet eine Dosiergenauigkeit von +/-2 %
  • _X000D_
  • Papier-/Kunststoffverpackung für einfaches Öffnen
  • _X000D_
  • Hergestellt mit hochwertigen, reinen Harzen
  • _X000D_
  • Gammasterilisiert gemäß ISO 11137-2
  • _X000D_
  • Pyrogenfrei
  • _X000D_
  • Nicht zytotoxisch
  • _X000D_
  • DNAse-/RNAse-frei
  • _X000D_
  • Frei von menschlicher DNA
  • _X000D_
  • BSE/TSE-frei
  • _X000D_
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Graduierungen Ja
Farbe Durchsichtig
Volumen (metrisch) 1 ml
Länge (metrisch) 268 mm
Typ Serologische Pipette
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Pipetten-Controller