Learn More
Cytiva HyClone™ SFM4MAb™ Medien
Artikelnummer. 10397092
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Artikelnummer. 10397092
Marke: Cytiva SH30513.02
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp SFM4MAb Flüssigmedien
Sterilization Method 0.2 μm steril gefiltert
Mit Additiven Poloxamer 188, Natriumhydrogencarbonat
Ohne Additive Kein Phenolrot, Keine HEPES
Menge 1000 mL
Zertifizierung/Konformität cGMP
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
Beschreibung SFM4MAb mit L-Glutamin