Learn More
Fisherbrand™ Exsikkator mit Glasknopf
Hergestellt aus Simax 3.3 Borosilikatglas. Der Fisherbrand Exsikkator mit Glasknopf wurde für eine Vielzahl von Vakuumarbeiten entwickelt.
Marke: Fisherbrand™ 632415280203
Beschreibung
- Hergestellt aus SIMAX 3.3 Borosilikatglas
- Entwickelt für vielfältige Vakuumarbeiten
- Wird zur Trocknung von Proben und zur Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Materialien verwendet
Spezifikation
ISO 13 130, DIN 12 491 | |
Exsikkator | |
311 mm | |
270 mm |
SIMAX Borosilikatglas 3.3 | |
Glasknopf | |
192 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Exsikkator mit Glasknopf > Typ: 200mm; AD: 270mm; Innendurchmesser: 192mm; Höhe: 311mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur