Learn More
Buerkle™ CheMobil™ Durchflussanzeiger
Nutzen Sie diesen Durchflussanzeiger für eine Vielzahl von Substanzen. Buerkle™ CheMobil™ PMP-Durchflussanzeiger ermöglichen eine genaue Anzeige der Durchflussgeschwindigkeit von Flüssigkeiten oder Gasen durch Schlauchanschlüsse.
Marke: Buerkle™ 8720-2003
11.07 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Durchflussanzeiger mit Flügelradfunktion in beiden Richtungen und in jeder Position
- Das Flügelrad bewegt sich, sobald die Flussrate etwa 150 ml/min (Flüssigkeiten) erreicht
- Nicht geeignet für starke Säuren, Alkalien und Lösungsmittel
- CheMobil Durchflussanzeiger können dampfsterilisiert werden und haben eine gute chemische Beständigkeit
- Für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 6 bis 11 mm geeignet
- Druckbeständig bis 2 bar
- Länge inklusive Tülle 88 mm, Höhe 40mm, Breite 15 mm
- Farbkodierung – Blau, Rot und Schwarz
- Maximale Anwendungstemperatur bei CheMobil PMP +60 °C
Spezifikation
CheMobil Durchflussanzeige | |
2 bar | |
150 ml/min | |
40 mm | |
15 mm |
Polypropylene | |
Schwarz | |
Wird aufgrund seiner guten chemischen Beständigkeit für viele Substanzen verwendet, nicht geeignet für starke Säuren, Laugen und Lösungsmittel | |
88 mm | |
0,01 kg |
Auch für die Lebensmittel- und Pharmabranche erhältlich (mit zertifiziertem Klebstoff)