Learn More
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Protein A/G-Magnet-Beads
Bietet eine schnelle, bequeme Methode für die manuelle und automatisierte magnetische Isolierung von IgA- und IgG-Proteinen mithilfe von Affinitätsbindung. Die Beads können mit dem breitesten Spektrum an Antikörperspezies und Unterklassen verwendet werden (auch wenn die Identität der Unterklassen nicht bestimmt wurde).
Marke:  Cytiva 17152104010150
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15732442
  • 577.00 € / 5 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Ihre “Blumenkohl ähnliche” Struktur verleiht Sera-Mag Beads ein hohes Bindungsvermögen.
  • Schnelle und einfache IgA- und IgG-Aufreinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 % Feststoffe (10 mg/ml)
Affinitätsreinigung
1 μm
2 °C bis 8 °C
5 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Protein A/G-Magnet-Beads > 5 ml