Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System
Artikelnummer. 10304471
Click to view available options
Wells:
1
2
4
8
16
Material:
Kalknatronglas
Permanox-Kunststoff
Packungsgröße:
16 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 10304471
Marke: Thermo Scientific™ 177437
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Züchten Sie ädhärente Zellen sofort auf dem Mikroskopobjektträger mit der einzigartigen abnehmbaren Kammer des Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide Systems.
Kultivieren, färben und untersuchen Sie Zellen direkt auf dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide™, der aus einer Polystyrol-Medienkammer besteht, die an einem Mikroskopobjektträger befestigt ist. Die Oberfläche des Objektträgers ist speziell für die Kultur adhärenter Zellen behandelt. Wählen Sie entweder Objektträger aus speziell gewaschenem Kalknatronglas oder die für die Zellanlagerung optimierten Objektträger aus Permanox-Kunststoff. Die Medienkammer lässt sich ohne Hilfsmittel mühelos entfernen.
  • Vielzahl von Formaten und Anzahl von Wells für Ihre Anwendungsanforderungen
  • Erhältlich mit Permanox lösungsmittelbeständigem Kunststoffobjektträger für adhärente Zellkulturen
  • Schriftfeld für einfache Identifizierung von Proben
  • Sparen Sie Zeit und Reagenzien durch die Anzucht von Zellen direkt auf dem Objektträger
  • In Konfigurationen mit 1, 2, 4, 8 und 16 Wells; jeweils Abmessung von 25 × 75 mm
  • Silikondichtung in medizinischer Qualität kann für die Verwendung mit Deckgläsern entfernt werden
  • Kein Zelltransfer vor Visualisierung/Färbung erforderlich
  • Nützlich für Viren- und Mykoplasmentests, Chromosomenstudien, Toxizitätstests und Immunozytologie
  • Geeignet für Fluoreszenzmarker
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Wells 4
Kulturfläche 1,8 cm2
Deckelmaterial Polystyrol
Beschreibung 4-Well Chamber Slide mit herausnehmbaren Wells
Oberflächenbehandlung Nunclon Delta
Material Permanox-Kunststoff
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,5 bis 0,9 ml
Enthält Transparenter Polystyrol-Deckel mit seitlichem Griff für aseptische Manipulationen
Anzahl pro Packung 16
Dimensions (LxW) 75 x 25 mm
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Durchsichtig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke