Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System
Züchten Sie ädhärente Zellen sofort auf dem Mikroskopobjektträger mit der einzigartigen abnehmbaren Kammer des Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide Systems.
Marke:  Thermo Scientific™ 177402
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11367764
Beschreibung
Beschreibung
Kultivieren, färben und untersuchen Sie Zellen direkt auf dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide™, der aus einer Polystyrol-Medienkammer besteht, die an einem Mikroskopobjektträger befestigt ist. Die Oberfläche des Objektträgers ist speziell für die Kultur adhärenter Zellen behandelt. Wählen Sie entweder Objektträger aus speziell gewaschenem Kalknatronglas oder die für die Zellanlagerung optimierten Objektträger aus Permanox-Kunststoff. Die Medienkammer lässt sich ohne Hilfsmittel mühelos entfernen.
  • Vielzahl von Formaten und Anzahl von Wells für Ihre Anwendungsanforderungen
  • Erhältlich mit Permanox lösungsmittelbeständigem Kunststoffobjektträger für adhärente Zellkulturen
  • Schriftfeld für einfache Identifizierung von Proben
  • Sparen Sie Zeit und Reagenzien durch die Anzucht von Zellen direkt auf dem Objektträger
  • In Konfigurationen mit 1, 2, 4, 8 und 16 Wells; jeweils Abmessung von 25 × 75 mm
  • Silikondichtung in medizinischer Qualität kann für die Verwendung mit Deckgläsern entfernt werden
  • Kein Zelltransfer vor Visualisierung/Färbung erforderlich
  • Nützlich für Viren- und Mykoplasmentests, Chromosomenstudien, Toxizitätstests und Immunozytologie
  • Geeignet für Fluoreszenzmarker
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8
Polystyrol
Zellkultur
0,2 bis 0,4 ml
16
Steril
0,8 cm2
8-Well Chamber Slide mit herausnehmbaren Wells
Kalknatronglas
Transparenter Polystyrol-Deckel mit seitlichem Griff für aseptische Manipulationen
75 x 25 mm
Durchsichtig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1417610 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/01/2025 Catalog Number177402
Chargennummer1302667 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number177402
Chargennummer1323017 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number177402
Chargennummer1404118 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number177402
Chargennummer1286115 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number177402
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System > Chamber Slide System, Glas; 8-Well
Nur für Forschungszwecke