Learn More
Thermo Scientific™ Magnetrührer der Serie RT Basic
Lassen Sie sich von der Zuverlässigkeit der Thermo Scientific™ Plug-and-Play Magnetrührer der RT Basic Serie beeindrucken. Sie sind ideal für routinemäßige Rühranwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ 88880011
Beschreibung
Lassen Sie sich von der Zuverlässigkeit der Thermo Scientific™ Plug-and-Play Magnetrührer der RT Basic Serie beeindrucken. Sie sind ideal für routinemäßige Rühranwendungen. Drei Größen zur Auswahl — 120 mm, 170 mm oder 220 mm — alle mit einem flachen, leichten Design mit extrem geringer Stellfläche. Die RT-Rührer verfügen über ein chemikalienbeständiges Oberteil und Gehäuse aus Polypropylen, eine starke magnetische Kupplung für ein konsistentes Rühren während des Versuchsablaufs und einen bürstenlosen wärmeneutralen Gleichstrommotor. Die analoge Drehzahlregelung reicht von 150 bis 2.500 U/min. Alle Einheiten verfügen für zusätzlichen Schutz vor verschütteten Flüssigkeiten über zwei rutschfeste Silikonplattenabdeckungen.
- Leichtes Design mit niedrigem Profil und kleiner Stellfläche
- Starke, magnetische Kupplung, um ein konsistentes Rühren während experimenteller Verfahren sicherzustellen
- Bürstenloser DC-Motor, der keine Hitze entwickelt und die Probe “kocht”
- Oberteil und Körper aus Polypropylen für eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Drei Größen—120, 170 und 220 mm
- Analoge Drehzahlsteuerung: 150 bis 2500 U/min
- Abnehmbarer Stecker
- Zwei rutschfeste Plattenabdeckungen im Lieferumfang aller Modelle enthalten (1 schwarze, 1 weiße)
- Geringer Stromverbrauch
- 2 Jahre Garantie
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Spezifikation
150 bis 2.500 U/min | |
5 l | |
100/240 V | |
9,06 x 9,06 x 2,56 in. (230 x 230 x 65 mm) | |
65 mm | |
230 mm | |
220 mm | |
230 mm | |
50/60 Hz | |
CE | |
Rührer |
Polypropylen | |
Rund | |
6 W | |
2,56 in. | |
9,06 in. | |
8,66 in. | |
9,06 in. | |
100 bis 240 V, 50/60 Hz | |
US | |
Bürstenlos, DC |