Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ d-6 GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10256271 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10256271
Marke: Macherey-Nagel™ 726481.60
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,5 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Ideal für MSD- und PND-Detektoren.
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase Optima™ d-6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Filmdicke 0,35 μm
Länge (metrisch) 60 m
Menge Je 1